Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes à essai en acier Poxygrid
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18754-0001
Code produit. 15580012
  • 62.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
  • Les racks en fil d’acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion sont recouverts d’époxy thermodurci
  • Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
  • Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Supporte des températures comprises entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F)
  • Tous les racks sont dotés de trous carrés, de trois plateaux, d’un fond grillagé fendu et de bords renforcés
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes (13 à 16 mm)
40
Non stérile
-223°C à +121°C
16 mm
4 x 10
Bleu
Acier recouvert d’époxy
Rectangle
Tubes de 13 à 16 mm
20.3 x 9.2 x 6.4 cm (8 x 3.62 x 2.50 po)