Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes à essai en acier Poxygrid
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18772-0000
Code produit. 15570032
  • 69.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
  • Les racks en fil d’acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion sont recouverts d’époxy thermodurci
  • Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
  • Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Supporte des températures comprises entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F)
  • Tous les racks sont dotés de trous carrés, de trois plateaux, d’un fond grillagé fendu et de bords renforcés
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes (20 à 25 mm)
40
Non stérile
-223°C à +121°C
25 mm
4 x 10
Vert
Acier recouvert d’époxy
Rectangle
Tubes de 20–25 mm
29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 po)