Learn More
Bel-Art™ Supports pour sachets pour matières contaminées Poxygrid™
Le support métallique robuste maintient les sacs ouverts et un anneau à crochet séparé qui repose sur le dessus les maintient en place en toute sécurité
112.00€ - 119.00€
Spécification
Type de produit | Support pour sachet pour matières contaminées Poxygrid™ |
---|---|
Description | Cadre en fil circulaire revêtu d’époxy avec anneau accroché facile à utiliser sur une partie supérieure |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Orange |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12370619
|
Bel-Art™
H13189-0000 |
14,6 po | 37 cm | 29,5 po | 75 cm |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10287143
|
Bel-Art™
H13187-0000 |
7,3 po | 18,5 cm | 20,5 po | 52 cm |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12360619
|
Bel-Art™
H13188-0000 |
14,6 po | 37 cm | 23,5 po | 60 cm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le support métallique robuste maintient les sacs ouverts et un anneau à crochet séparé qui repose sur le dessus les maintient en place en toute sécurité
- En fil d’acier recouvert d’époxy de couleur orange vif signalant un danger biologique
- Résiste aux produits chimiques et à la corrosion ainsi qu’aux solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Autoclavable
Spécification
Support pour sachet pour matières contaminées Poxygrid™ | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Fil recouvert d’époxy | |
-223°C à +121°C |
Cadre en fil circulaire revêtu d’époxy avec anneau accroché facile à utiliser sur une partie supérieure | |
Orange | |
Pour garder les sachets ouverts et prêts à l’emploi | |
-369°F à +250°F |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Supports pour sachets pour matières contaminées Poxygrid™