Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green
Code produit. 15360929 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 ml
2 x 1 ml
2 x 5 ml
50 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
10 x 1 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1mL
2 pièces
5 pièces
50mL
5mL
Code produit. 15360929
Marque: Applied Biosystems™ A25743
Edge
Master mix 2X préformulé, optimisé et universel pour les flux de travaux de PCR en temps réel.
Associé aux ensembles d’amorces et aux modèles fournis par l’utilisateur, le mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est conçu pour amplifier les cibles afin de permettre des analyses d’expression génétique de précision.
  • Mécanisme de double démarrage à chaud pour une spécificité excellente
  • Des valeurs de Ct hautement reproductibles sur une vaste échelle dynamique
  • Inclusion d’UDG afin d’éviter toute contamination croisée
  • Stabilité des réactions préassemblées jusqu’à 72 heures
  • Compatible avec la plupart des appareils qPCR en temps réel
Spécificité exceptionnelle avec mécanisme de double démarrage à chaud :
  • La spécificité est essentielle pour obtenir des données de haute qualité dans les réactions SYBR™ vertes et peut être améliorée en contrôlant l’ADN polymérase Taq à des températures plus basses avant la liaison rigoureuse des amorces
  • Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green utilise l’enzyme ADN polymérase Dual-Lock™ Taq qui associe deux mécanismes de démarrage à chaud uniques pour contrôler son activité et éviter une activité précoce indésirable des polymérases à basse température
  • Au cours d’une expérience évaluant 24 différents ensembles d’amorces, le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green a généré des courbes de fusion unique dans 100 % des cas, et à chaque fois avec une amplification hautement spécifique.
Forte reproductibilité des valeurs CT sur une large échelle dynamique
  • Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green fait preuve d’une reproductibilité excellente sur une large échelle dynamique pour une grande variété de cibles testées.
  • De plus, ce Master Mix fournit une amplification efficace sur 6 échantillons d’entrée.
  • Contrairement aux mélanges concurrents qui ne présentent une inhibition qu’avec des entrées d’ADNc élevées et des coefficients de corrélation faibles sur une échelle dynamique expérimentale, l’efficacité du Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est maintenue sur l’ensemble de l’échelle dynamique et conforte ainsi une confiance maximale dans la qualité des données.
UDG inclus pour contrôler la contamination croisée :
  • L’inclusion d’uracile ADN glycosylase (UDG) et de dUTP dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet de dégrader tout produit PCR précédemment amplifié, évitant ainsi la contamination des réactions qPCR ultérieures et d’éventuels faux positifs
Stabilité des réactions préassemblées :
  • Le contrôle rigoureux de l’ADN polymérase Dual-Lock™ Taq dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet aux réactions d’être assemblées jusqu’à 72 heures avant le cyclage sans que les données ne soient affectées
  • Cela rend les utilisateurs confiants et confère au Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green une utilisation flexible dans toutes sortes de flux de travaux1
Compatibilité élevée avec les instruments :
  • Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green peut être utilisé en mode de cyclage standard ou rapide ; il est compatible avec tous les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems™2
  • Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad IQ™5 et CFX96™ / CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 et les systèmes Stratagene™ MX3005P™
  • Pour des résultats optimaux, les concentrations d’amorce recommandées sont de 300 à 800 nM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le mélange 2x contient du colorant SYBR Green, de l’ADN polymérase Dual Lock Taq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, du colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés. Contient 1 tube de 50 ml, suffisant pour 5 000 réactions de 20 μl (Master Mix de 10 μl par réaction).
Conserver à 2–8°C.
Méthode de détection SYBR
Format Tube
Méthode PCR qPCR
Polymérase Taq ADN polymérase Dual-Lock
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacité multiplex Single-plex
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Gamme de produits PowerUP, SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 5000 réactions de 20 μl
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Expression génétique
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Nbre de réactions 5000 réactions
Type d’échantillon ADN
Volume 50 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium