Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-600
Code produit. 15831837
Click to view available options
Dimensions:
7
10
Excellente résistance aux coupures avec confort et préhension sûre
  • Le gant Ansell Powerflex™ 80-600 est la solution pratique à la manipulation sûre du verre, du métal et des plastiques. Il offre une résistance aux coupures exceptionnelle et des performances mécaniques globales robustes, ainsi qu’un confort supérieur.
  • Le gant Ansell Powerflex™ 80-600 possède un niveau de coupe exceptionnellement élevé de classe EN niveau 4. Ce haut niveau de protection est obtenu grâce à la doublure en Kevlar™ et au revêtement en caoutchouc naturel. Ce revêtement résiste également très bien à l’abrasion, au déchirement et aux perforations.
  • La finition froissée surélevée du revêtement en latex donne au gant une excellente préhension dans des conditions sèches et humides.
  • Sans silicone, le gant Powerflex™ 80-600 empêche l’apparition d’empreintes digitales sur le verre métallique à isolation chaude, laissant les surfaces propres et évitant le besoin de travaux de nettoyage supplémentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™ ; latex de caoutchouc naturel
Certifications/Conformité EN 388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Classification Catégorie III
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Zone enduite Revêtement au niveau de la paume
Matériau de la manchette Fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™ ; latex de caoutchouc naturel
Style de coupe Newton
Description Revêtement en caoutchouc naturel, dos et doigts dégagés avec pouce entièrement couvert, produit trempé sans couture avec doublure en fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating 4
Jetable Non
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Non
Poudré Sans poudre
Type de produit Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Modèle PowerFlex 80-600, 80-600
Épaisseur (métrique) 2.35 mm
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Doublure tricoté
Type d’emballage 12 paires dans un sachet, 6 sachets dans un carton
Quantité 72 paire
Séries Série Powerflex
Indice de déchirure 4
Dimensions (L x l) 290 x 113 mm
Longueur (impériale) 290 mm
Largeur (métrique) 113 mm
Poids (métrique) 66 g