Learn More
3M™ Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée
Le kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-619E est un système d'appareil respiratoire à ventilation assistée durable, conçu pour les environnements difficiles et disponible à un prix abordable. Ce kit de démarrage comprend une unité filtrante, une batterie, un chargeur et une ceinture.
Marque: 3M™ 7100299964
979.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Si vous souhaitez un kit de démarrage d'appareil respiratoire à ventilation assistée durable et économique, utilisez le kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-619E. Ce kit comprend une unité filtrante 3M™ PF-600E, un chargeur et une ceinture.
- L'unité filtrante 3M™ PF-600E comporte des alarmes sonores et visuelles qui alertent l'utilisateur en cas de batterie faible ou si le débit tombe en dessous du débit minimal prévu par le fabricant de 160 l/min. L'unité fonctionne à l'aide d'un simple bouton, qui est protégé pour éviter tout arrêt accidentel.
- Il est conçu pour être compatible avec la gamme de coiffes non hermétiques 3M™ Versaflo™ M-200 et M-300, les masques complets étanches 3M™ Promask™ FM3 et 3M™ Vision™ FM4 et la gamme de filtres 3M™ Série DT. L'unité dispose d'un indice de protection IP 65 avec des filtres et des bouchons de décontamination montés sur le filtre et les ports du tuyau, ce qui permet le nettoyage par douche/jet d'eau.
- La batterie intégrée est enfermée en toute sécurité dans le boîtier de l'unité filtrante et est rechargeable in situ.
Spécification
Blanc | |
Various | |
Étalon |
Reusable | |
PAPR Kit |