missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Gants POWERCOAT™ 953-01 Nitraf
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Conditionnement:
1 paire
Description
- Gant en nitrile non pris en charge
- Intérieur ouaté de coton
- Fini en forme de losange
- La formule en nitrile du gant a été sélectionnée pour donner une grande élasticité au gant
- L’intérieur en coton floqué offre à l’utilisateur un plus grand confort
- Sa finition en losange est adaptée à la saisie d’objets secs et humides
- Le nitrile garantit de bonnes propriétés chimiques et d’excellentes caractéristiques mécaniques (abrasion)
- Particulièrement adapté à la manipulation des huiles et des graisses
- Évitez tout contact avec des solvants contenant des cétones
- Gant de catégorie III pour une qualité constante
- La manchette longue aide à protéger l’avant-bras
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016, Risques chimiques EN ISO 374-1:2016, Micro-organismes EN ISO 374-5:2016 |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu