Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants Powercoat™ 080-10 Butyl™
Click to view available options
:
Taille :9
Description
- Le bord roulé empêche les écoulements et renforce la résistance aux déchirures.
- Lisse à l’intérieur pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Plus flexible que le latex naturel.
- Bonne dextérité
- Résistant à de nombreux solvants, acides et bases de moyenne concentration.
- Résiste à l’ozone et à la chaleur.
- Étanche au gaz.
- Bonne résistance aux déchirures.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EC Category PPE 3, Quality Assurance ISO 9001/2000, EC Attestation Number 0075/797/162/05/13/0411 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Matériau | Butyl |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Offshore, Petrochemical and Water Treatment industries |
| Type de manchette de gant | Roulé |
| Afficher plus |