Learn More
Robin™ Mélangeurs électriques
Click to view available options
Vitesse de rotation:
12 tr/min
2 à 25 t/min
2 à 40 t/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mélangeur de poudre 2 et 10L
• Mouvement Twist
• Vitesse fixe ou variable
• Compatible tout flacon
• Minuterie 0 à 60 min
• Mélangeur de poudre à mouvement rotatif et diagonal engendrant un mouvement tridimensionnel
• Le mouvement, indépendant du poids et des constituants de l'échantillon, permet d'obtenir une poudre homogène et donc de réduire les erreurs de préparations
• Le mélangeur reçoit directement les flacons HDPE Nalgene
• Supprime les fastidieux transferts d'échantillons
• Minuterie réglable jusqu'à 60 minutes
• Alimentation 230V - 50Hz
• Mélangeur
• Mouvement Twist
• Vitesse fixe ou variable
• Compatible tout flacon
• Minuterie 0 à 60 min
• Mélangeur de poudre à mouvement rotatif et diagonal engendrant un mouvement tridimensionnel
• Le mouvement, indépendant du poids et des constituants de l'échantillon, permet d'obtenir une poudre homogène et donc de réduire les erreurs de préparations
• Le mélangeur reçoit directement les flacons HDPE Nalgene
• Supprime les fastidieux transferts d'échantillons
• Minuterie réglable jusqu'à 60 minutes
• Alimentation 230V - 50Hz
• Mélangeur
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 12 tr/min |
| Capacité | 2 L |
| Type de produit | Agitateur électrique |
| Profondeur (métrique) | 34 cm |
| Hauteur (métrique) | 48 cm |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Poids (métrique) | 6 kg |