Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Code produit. p-7180369
Click to view available options
Suffisant pour:
10 transferts
40 transferts
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 15866162
Marque: Invitrogen™ PB5210
Edge
Transférez les protéines rapidement et efficacement avec ces empilements de transferts ultraperformants prêts à l’emploi pour le Power Blotter Invitrogen.
Les empilements de transfert Invitrogen Power Blotter Select sont utilisés pour transférer des protéines à l’aide du système Invitrogen Power Blotter. Les empilements jetables pré-assemblées sont équipés d’une membrane de transfert de nitrate de cellulose intégrée pour effectuer un transfert à sec des protéines à partir de gels de polyacrylamide. Chaque empilement de transfert Power Blotter Select contient du papier filtre, une membrane et les tampons de cathode et d’anode appropriés incorporés dans une matrice de gel solide pour permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
Membrane en difluorure de polyvinylidène (PVDF) :
  • Porosité de 0,2 µm, faible fluorescence
  • Pré-activé et prêt à l’emploi sans aucun prétraitement à l’alcool.  Compatibilité
  • méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage.
  • Les protéines se lient sous la forme d’interactions hydrophobes
  • La capacité de la liaison protéinique est de 240 µg/cm2
Transfert rapide, efficace et uniforme :
  • L’empilement de transfert prêt à l’emploi prend peu de temps à configurer
  • Transferts de protéines en seulement 7 minutes
  • Empilements fabriqués avec des membranes de haute qualité pour une efficacité de liaison élevée, un transfert uniforme et une sensibilité de détection élevée
Reproductibilité accrue :
  • Les empilements préassemblés offrent des performances constantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 10 stacks
Format Pile de transfert
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage 10 stacks de transfert mini (8 cm x 8 cm)
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 8 cm x 8 cm
Gamme de produits Power Blotter
Suffisant pour 10 transferts