Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, nitrocellulose, regular size
Couches superposées de membranes et de filtres en papier prédécoupés et préassemblés pour gels
Marque: Invitrogen™ PB7320
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.15200kg
Includes: Les membranes et filtres pré-découpés sont livrés avec 20 feuilles de nitrate de cellulose et 80 feuilles de papier de transfert absorbant (épaisseur de 0,85 mm)
Description
Les membranes et filtres pré-découpés Invitrogen Power Blotter sont conçus pour transférer des protéines à partir de gels à l’aide du système Invitrogen Power Blotter.
Caractéristiques :
- Les membranes et filtres permettent un transfert en milieu semi-sec performant des protéines en moins de 10 minutes lorsqu’ils sont combinés avec le tampon de transfert Power Blotter 1-Step
- La membrane en nitrate de cellulose 100 % pure (pores de taille de 0,2 µM) assure des transferts de haute qualité grâce à sa grande surface et son excellente uniformité.
- Le nitrate de cellulose est une matrice de liaison couramment utilisée pour le transfert western en raison de sa haute affinité pour les protéines et de sa compatibilité avec plusieurs méthodes de détection telles que la chimiluminescence, le chromogène et la fluorescence.
- Affinité de liaison protéique de 209 µg/cm²
- Les blocs produisent une coloration de fond très faible lors des Western Blotting en chimiluminescence et en fluorescence.
- Pratique : Les feuillets pré-découpés sont prêts à l’emploi, il n’est donc pas nécessaire de découper vos propres membranes, ce qui limite les dommages et la contamination.
- Validé –: une fois combinés, la membrane et le filtre fournissent l’épaisseur et la capacité de tampon nécessaires pour des performances optimales
Spécification
13 cm | |
Empilement de transfert | |
0,2 μm | |
Température ambiante | |
0,85 mm | |
20 transferts |
8,5 cm | |
Nitrate de cellulose | |
20 stacks de transfert de taille standard (13 cm x 8,3 cm) composés de 20 feuillets de nitrate de cellulose et de 80 feuillets de papier filtre (0,85 mm d’épaisseur) | |
Standard, 13 cm x 8,5 cm | |
Power Blotter |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.