Learn More
Includes: Cassette de buvards Power Blotter XL Invitrogen
Description
La cassette Invitrogen™ Power Blotter fait partie du système Power Blotter conçu spécifiquement pour le transfert rapide en milieu semi-sec de protéines des gels de polyacrylamide aux membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF en 5 à 12 minutes.
Cet élément est disponible en tant que cassette de rechange ou supplémentaire pour la station de Power Blotter.
La cassette Power Blotter peut être utilisée avec les piles de transfert Power Blotter Select pour les transferts rapides, avec le tampon de transfert Power Blotter 1-Step pour les transferts semi-secs, ou avec des tampons traditionnels pour les transferts semi-secs plus longs.
Spécification
Transfert Western | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
Power Blotter | |
Cassette pour blotter |
Station Power Blotter PB0010 | |
Semi-sec | |
2 gels midi ou 4 gels mini | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.