Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Tampon de transfert optimisé pour effectuer un transfert semi-sec rapide des protéines vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF à l’aide du Power blotter (système de transfert) Invitrogen.
Marque: Invitrogen™ PB7100
93.60 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
Le tampon de transfert Invitrogen Power Blotter 1-Step™ est conçu pour le transfert rapide, en milieu semi-sec, de protéines à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF à l’aide du système Invitrogen Power Blotter. Le transfert est compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, la chimiluminescence ou la fluorescence. Permet un transfert efficace des protéines des gels aux membranes, en 5 à 12 minutes, avec une efficacité semblable à celle des techniques classiques de transfert western.
En augmentant le courant, on peut parvenir à une excellente efficacité de transfert dans un délai beaucoup plus court qu’avec les méthodes classiques. L’ampérage est maintenu à un taux constant en fonction de la surface du ou des empilements de transfert (∼ 22-23 mA/cm2) et la tension est limitée à 25 V. Compatible avec d’autres dispositifs de transfert de protéine en milieu semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée.
- Rapidité — La formulation de force ionique élevée favorise un transfert de protéines en 5 à 12 minutes en cas d’utilisation avec des systèmes de transfert rapide compatibles en milieu semi-sec
- Optimisation — Conçu pour offrir des performances homogènes et fiables grâce au système Power Blotter
- Compatibilité — Compatible avec d’autres dispositifs de transfert en milieu semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée
- Dispositif économique — Nul besoin d’utiliser les consommables spéciaux ou coûteux requis par d’autres dispositifs de transfert rapide en milieu semi-sec
Spécification
Transfert western | |
Semi-sec | |
Tampon de transfert | |
Température ambiante |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
1-Step™ | |
250 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.