Learn More
Thermo Scientific™ Particules enrobées de streptavidine Power-Bind™
Liez une variété de ligands biotinylés, y compris l’ADN / ARN, les oligo-éléments, les anticorps et les protéines avec les particules enrobées de streptavidine Thermo Scientific™ Power-Bind.
182.00€ - 6435.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Comprend un certificat d’analyse |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Description | Particules enrobées de streptavidine Power-Bind |
Couleur | Blanc ou incolore |
À utiliser avec (application) | Liaison du ligand biotinylaté, Essais de diagnostic |
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11894982
|
Thermo Scientific™
29000701010150 |
5 ml | 0,3 μm |
705.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11804992
|
Thermo Scientific™
29000701010350 |
100 ml | 0,3 μm |
6435.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11814992
|
Thermo Scientific™
29000701011150 |
1 ml | 0,3 μm |
182.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11824992
|
Thermo Scientific™
29001801010150 |
5 ml | 0,85 μm |
460.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11834992
|
Thermo Scientific™
29001801010350 |
100 ml | 0,85 μm |
6435.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11844992
|
Thermo Scientific™
29001801011150 |
1 ml | 0,85 μm |
182.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Liez une variété de ligands biotinylés, y compris l’ADN / ARN, les oligo-éléments, les anticorps et les protéines avec les particules enrobées de streptavidine Thermo Scientific™ Power-Bind. Ces particules possèdent des capacités de liaison à la biotine très élevées et stables et répondent aux préoccupations des fabricants de kits de test diagnostique et des chercheurs travaillant sur les acides nucléiques. Les microparticules réduisent les effets de matrice de sérum et améliorent la précision des dosages, générant ainsi des liaisons faibles, non spécifiques, des protéines sériques et des autres substances interférentes.
L’utilisation de microparticules en soutien de la phase solide dans le cadre de divers immunodosages et de purifications d’affinité est connue depuis longtemps ; toutefois, l’obtention d’une activité intense et d’une liaison stable des ligands en phase solide s’avère plus difficile. Les composés biotinylés se lient de façon stable aux particules enduites de streptavidine Power-Bind après une simple incubation dans une solution tampon, en raison de l’affinité importante de l’interaction biotine-streptavidine. Les particules agissent également comme des espacements, ce qui améliore l’activité spécifique du ligand lié. Suspensions de particules non magnétiques monodispersées avec la streptavidine liée de façon covalente à la surface dans une forme hautement activeCaractéristiques :
- Fabriquées à partir de particules modifiées par acide carboxylique de 0,3 μm ou 0,8 μm Thermo Scientific™ OptiLink™
- Capacité élevée de liaison à la biotine
- Extrêmement stables, longue durée de conservation
- Simplifient le processus de liaison de ligands aux particules
- Allient les avantages des grandes surfaces et d’une activité de liaison facile, à hautes affinité et spécificité
- Parfaits pour les tests de chimiluminescence, capture de ligands biotinylés, ainsi que pour la biologie moléculaire, les immunoessais ou les application de préparation des échantillons
Avantages :
- Constante de dissociation (rapport molaire 10 à 15 Kd), protocoles de liaison protocoles simples en une étape pour les ligands biotinylés
- Forte activité des ligands liés à la surface pour résoudre facilement les problèmes de couplage difficile
- Réactions simples de biotinylation aqueuse
- Faibles interactions non spécifiques (surface de microparticule bloquée)
- Particules extrêmement mobiles pour les applications basées sur les membranes
- Peuvent être utilisées dans le cadre des EIA avec les systèmes de détection de biotine /enzymes
- Effet d’espaceur intéressant de la molécule SA
- Un choix de diamètres de 0,3 μm ou de 0,8 μm pour différentes exigences en matière d’applications
Recommandées dans les domaines suivants :
- Microbilles non magnétiques universelles pour le couplage de ligands uniques.
- Diagnostics cliniques et applications de biologie moléculaire.
Spécification
Comprend un certificat d’analyse | |
Particules enrobées de streptavidine Power-Bind | |
Liaison du ligand biotinylaté, Essais de diagnostic | |
Particules spécialisées | |
0,05 % de Na Az | |
Les particules de streptavidine enrobées Power-Bind sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande. |
2°C à 8°C | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
Notice et certificat d’analyse | |
Les échantillons d’évaluation Power-Bind sont conditionnés en flacons de 1 ml à 1 % de solides (10 mg/ml). Sélectionner des lots individuels à évaluer. | |
Thiocyanate de guanidinium ; DMF et DMSO à 100 % ; environnements d’irradiation par ultrasons ; thermocyclage par PCR |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois