Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer II Powder Feed Bag with Clamp Irradiated, Standard
The Thermo Scientific™ Powdertainer™ II BioProcess Container (BPC) is a 2D powder handling system composed of CX3-9 film that includes 2 ports (1 wash down line, 1 powder port). The Powdertainer BPC is specifically designed for powder containment and discharge applications, and maintains a closed system for maximum recovery of powder while minimizing the risk of cross contamination.
131.00€ - 139.00€
Spécification
Type de produit | Bioprocess Container for Powder |
---|---|
Détails du port | 3 in. Tri-clamp Port |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30040287
|
Thermo Scientific™
SH30737.11 |
1 kg |
131.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30040278
|
Thermo Scientific™
SH30737.12 |
5 kg |
132.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30040282
|
Thermo Scientific™
SH30737.13 |
25 kg |
139.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Three-inch tri-clamp port designed for secure connection to, and easy integration, with existing formulation vessels.
- Powdertainer BPC features suspensor handle for support during discharge, as well as neck clamp to retain powder prior to discharge.
- Use this system to eliminate post-use cleaning steps required with re-useable containers
Spécification
Bioprocess Container for Powder | |
3 in. Tri-clamp Port |