Learn More
Buerkle™ Échantillonneur PowderProof™
L’échantillonneur PowderProof™ est la solution professionnelle pratiquement éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés.
Marque: Buerkle™ 5302-0602
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillonnage mobile de poudres et de granulés
- Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixés à l’unité d’entraînement robuste et échangés sans problème
- Pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à partir de fûts, de barils, de sacs ou de sachets
- PowderProof® avec lance pour une utilisation horizontale, comme l’échantillonnage à partir de sacs, avec lance pour une utilisation verticale, pour l’échantillonnage à partir de récipients ouverts comme des barils, des fûts ou des sacs
Spécification
Échantillonneur PowderProof | |
Moteur 12 V, deux batteries rechargeables, chargeur rapide, clip pour le maintien du sac et de la brosse de nettoyage | |
60 cm |
Acier inoxydable (V4A) | |
Pour les poudres jusqu’à 2 mm de diamètre |