Learn More
Sampling Systems™ Powder Trier
Construit en acier inoxydable robuste, il convient à l’échantillonnage des céréales, des grains, des poudres à écoulement libre, des granulés et même des poudres légèrement cohésives. Sampling Systems™ Powder Trier est idéal pour prélever un grand volume, échantillon à section transversale à partir de récipients, de sacs ou de silos.
Marque:  Sampling Systems™ 1216A-1000
Code produit. 15819231
  • 1150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Finition brillante
  • Convient au prélèvement d’un échantillon de grand volume à partir d’une poudre compactée
  • Peut prélever un échantillon (composite) à section transversale
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
190 mL
1000 mm
4 fentes
25 mm (à l’exclusion du rouleau)