Learn More
Sampling Systems™ Lance à poudre
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Capacité (métrique):
190 mL
300 mL
360 mL
Longueur (métrique) du noyau:
500 mm
900 mm
1600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Échantillons discrets multi-niveaux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lance à poudre |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Capacité (métrique) | 190 mL |
| Longueur (métrique) | 630 mm |
| Longueur (métrique) du noyau | 500 mm |