Learn More
Sampling Systems™ Lance à poudre
Code produit. 15809321 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
630 mm
1030 mm
2030 mm
Capacité (métrique):
190 mL
300 mL
360 mL
Longueur (métrique) du noyau:
500 mm
900 mm
1600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15809321
Marque: Sampling Systems™ 2250A2000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonneur polyvalent qui peut être utilisé horizontalement à travers un sac ou verticalement pour prélever des échantillons à partir de fûts, de barils, de super sacs, et plus encore. L’échantillonneur Powder Lance Sampling Systems™ est un échantillonneur en vrac à section transversale pour les poudres cohésives qui peut être utilisé pour prélever de grands volumes d’échantillons de poudres cohésives.
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Échantillons discrets multi-niveaux
Spécification
Type de produit Lance à poudre
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 360 mL
Longueur (métrique) 2030 mm
Longueur (métrique) du noyau 1600 mm