Learn More
Brady™ Centre de contrôle des cadenas en acier revêtu de poudre
Code produit. p-8004581
Click to view available options
Comprend:
Centre de contrôle des cadenas : 18 crochets
Centre de contrôle des cadenas : 8 crochets
Hauteur (métrique):
254 mm
394 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11726695
Marque: Brady™ 800119
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Powder Coated Steel Padlock Control Centre provides safe storage and controls access to padlocks. Each nickel coated metal hook can hold 2 locks. Two Keys are provided for cabinet lock. Components not included.
  • Padlock control centres provide safe storage and controls access to padlocks.
  • Each nickel coated metal hook can hold 2 locks.
  • Two Keys are provided for cabinet lock.
  • Components not included.
Spécification
Type de produit Dispositif central de contrôle des cadenas
Couleur Rouge
Matériau Acier thermolaqué
Profondeur (impériale) 1.97 in.
Profondeur (métrique) 50 mm
Description Padlock Control Center, 8 Hooks
Dimensions (P x L x H) 50 x 305 x 254 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 12 in.
Hauteur (métrique) 254 mm
Comprend Centre de contrôle des cadenas : 8 crochets
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 10 in.
Largeur (métrique) 305 mm