Learn More
Asecos™ Protection de la base en acier revêtue de poudre
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoire
- Disponible en plusieurs tailles
- Fabriqué en tôle d’acier revêtue de poudre
Spécification
Spécification
| Dimensions (P x L x H) | 35 x 1118 x 85 mm |
| À utiliser avec (application) | Fournit une protection |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles Q90 |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Poids (métrique) | 2 kg |
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Couverture de base |