missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour la génération de signaux pour UN110plus

Code produit. 17599825 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17599825

Marque: Memmert™ UN110plusH72

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Contact sans potentiel pour la génération de signaux, contrôlé par segment de programme, pour activer les fonctions sélectionnables.

  • Accessoires
  • Pour la génération de signaux
  • Pour activer les fonctions sélectionnables (par ex. activation de signaux sonores et visuels, moteurs d’échappement, ventilateurs, agitateurs, etc.)
  • Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY
  • Volume 2 contacts sur les appareils monophasés
  • Volume 4 contacts sur les appareils triphasés

Spécification

À utiliser avec (équipement) Étuve UN110plus
Type Contact sans potentiel
Comprend Prise conforme à la norme NAMUR NE 28
Tension 24 V
Ampérage 2 A
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis