missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour la génération de signaux pour UF260plus

Code produit. 17559195 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product Code. 17559195

Brand: Memmert™ UF260plusH72

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Contact sans potentiel pour la génération de signaux, contrôlé par segment de programme, pour activer les fonctions sélectionnables.

  • Accessoires
  • Pour la génération de signaux
  • Pour activer les fonctions sélectionnables (par ex. activation de signaux sonores et visuels, moteurs d’échappement, ventilateurs, agitateurs, etc.)
  • Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY
  • Volume 2 contacts sur les appareils monophasés
  • Volume 4 contacts sur les appareils triphasés

Specifications

À utiliser avec (équipement) Étuve UF260plus
Type Contact sans potentiel
Comprend Prise conforme à la norme NAMUR NE 28
Tension 24 V
Ampérage 2 A
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.