Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Pour un message d’erreur combiné (p. ex. défaillance de l’alimentation, défaillance du capteur, fusible)
Spécification
Spécification
| Description | Message d’erreur combiné |
| À utiliser avec (équipement) | ICO105 |