Learn More
Tungstate de potassium, 99,95 %, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, -100 mailles, Thermo Scientific Chemicals
24.20€ - 66.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-60-5 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O4W |
Poids moléculaire (g/mol) | 326.05 |
Clé InChI | AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w |
CID PubChem | 3084032 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; dioxido(dioxo)tungstène |
SMILES | [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13428688
|
Thermo Scientific Acros
448330050 |
5 g | Flacon en verre |
24.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438688
|
Thermo Scientific
448330250 |
25 g | Flacon en verre |
66.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-60-5 | |
326.05 | |
potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w | |
Dipotassium ; dioxido(dioxo)tungstène |
K2O4W | |
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N | |
3084032 | |
[O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium tungstate | |
7790-60-5 | |
K2O4W | |
15,7811 | |
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N | |
Dipotassium ; dioxido(dioxo)tungstène | |
3084032 | |
99.95% |
921°C | |
99.95% | |
K2WO4 | |
potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w | |
[O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
326.05 | |
326.05 | |
Métal à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-215-2
- Potassium tungstate
RUO – Research Use Only