Learn More
Tri-sec-butylborohydrure de potassium, solution à 1 M dans le tétrahydrofurane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10082690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10082690
Marque: Thermo Scientific Acros 205471000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tri-sec-butylborohydride
Note relative au nom 1M Solution in tetrahydrofuran
CAS 54575-49-4, 109-99-9
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal
Formule moléculaire C12H28BK
Formule linéaire KB[CH(CH3)C2H5]3H
Numéro MDL MFCD00009324
Quantité 100 mL
Fieser 06,490; 07,307
Merck Index 15, 8564
Synonyme k-selectride, potassium tri-sec-butylborohydride solution, k-selectride™ solution, k-selectride r solution 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, k-selectride r solution, 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, potassium tri-sec-butylborohydride, 1.0m in thf, in sure/seal tm bottle
Clé InChI UHNDOQOAVCJJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[B+3].[K+].CC[CH-]C.CC[CH-]C.CC[CH-]C
Nom IUPAC hydrure de boron(3+) potassium tris(butan-2-ide)
Poids moléculaire (g/mol) 222.26
Poids de la formule 222.26
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tri-sec-butylborohydride, 1 M solution in tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.