Learn More
Oxyde de titane et de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499746
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11499746
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20263.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12030-97-6 | K2O3Ti | 174.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12030-97-6
Formule moléculaire K2O3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 174.06
Numéro MDL MFCD00058803
Clé InChI KEWYKJOOCFOYTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaliumtitanat, titanate,dipotassium, potassiumtitanatewhisker, 2k.o3ti, titanate tio32-,dipotassium, dipotassium;dioxido oxo titanium
CID PubChem 45052161
SMILES [O--].[O--].[O--].[K+].[K+].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium titanium oxide
Point de fusion 1615°C
Quantité 100 g
Nom IUPAC titanium(4+) dipotassium trioxidandiide