Learn More
Thioglycolate de potassium, solution à 40-44 % en poids dans l’eau, ACROS Organics
Code produit. p-3523549 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
Code produit. 10509993
Marque: Thermo Scientific Acros 384702500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34452-51-2, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H3KO2S
Poids moléculaire (g/mol) 130.202
Numéro MDL MFCD00067265
Clé InChI HYTYHTSMCRDHIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium thioglycolate, unii-xp5wzo5w6h, potassium 2-mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monopotassium salt, xp5wzo5w6h, 68-11-1 parent, potassium sulfanylacetate, potassium mercaptoacetate, kopcolate, potassium ion thioglycolate
CID PubChem 23688957
Nom IUPAC potassium ;2 -sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium thioglycolate
Couleur Rose
Note relative au nom 40-44 wt.% solution in water
Densité 1.2500g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 130.21
Pourcentage de pureté 40.0 to 44.0%
Identification potassium: positive, mercaptane: positive
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.25
pH 6.8 to 7.3
Quantité 250 mL
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium thioglycolate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.