Learn More
Thioglycolate de potassium, solution à 40-44 % en poids dans l’eau, ACROS Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium thioglycolate |
| Couleur | Rose |
| Note relative au nom | 40-44 wt.% solution in water |
| Densité | 1.2500g/mL |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Poids de la formule | 130.21 |
| Pourcentage de pureté | 40.0 to 44.0% |
| Identification | potassium: positive, mercaptane: positive |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 1.25 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium thioglycolate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction