Learn More
Tétrachloropalladate de potassium(II), 32,0 % de Pd minimum, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium tetrachloropalladate(II) |
Point de fusion | 105.0°C |
Note relative au nom | min 32.0% Pd |
Couleur | Marron à marron-vert |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 2 g |
Formule linéaire | K2PdCl4 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 326.41 |
Pourcentage de pureté | ≥32% (Pd) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium tetrachloropalladate(II)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.