Learn More
Tétraborate de potassium tétrahydraté, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11390766
Tétraborate de potassium tétrahydraté, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390766
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11390766
Marque: Thermo Scientific Acros 259572500
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-78-2
Formule moléculaire B4K2O7·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 305.5
Synonyme Potassium biborate tetrahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetraborate tetrahydrate
Point de fusion 850.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire K2B4O7·4H2O
Merck Index 14,768
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 305.5
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458777 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Catalog NumberC22322.30
Numéro de lotA0441489 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2023 Catalog Number259572500,259570051,259570010
Numéro de lotA0403285 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0411504 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0414001 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog NumberC22322.30
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetraborate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium borate tetrahydrate
Nom du produit
Tétraborate de potassium tétrahydraté, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >