Learn More
Tert-pentoxyde de potassium, solution 0,9 M (14 % en poids) dans cyclohexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
43.32€ - 244.22€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium tert-pentoxide |
---|---|
CAS | 41233-93-6, 110-82-7 |
Formule moléculaire | C5H11KO |
Formule linéaire | C2H5C(CH3)2OK |
Numéro MDL | MFCD00064808 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11904611
|
Thermo Scientific Acros
164721000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
43.32€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924611
|
Thermo Scientific Acros
164728000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
244.22€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Potassium tert-pentoxide | |
C5H11KO | |
MFCD00064808 | |
−18°C | |
Solubility in water: hydrolyzes | |
[K+].CCC(C)(C)[O-] | |
126.24 | |
126.24 | |
0.82 |
41233-93-6, 110-82-7 | |
C2H5C(CH3)2OK | |
01,939 | |
potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1 | |
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthyl-2-butanolate de potassium | |
23683543 | |
1.4211 | |
0.8200g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 255-272-5
- Potassium tert-pentoxide, 1M (15 wt.%) solution in cyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.