Learn More
Sulfure de potassium, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium sulfite |
CAS | 10117-38-1 |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 88% min. (Iodimetry) |
Formule moléculaire | K2O3S |
Formule linéaire | K2SO3 |
Merck Index | 15,7795 |
Synonyme | potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite |
Clé InChI | BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+] |