Learn More
Sulfure de potassium, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
111.56€ - 232.16€
Identifiants chimiques
CAS 10117-38-1
Formule moléculaire K2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 158.26
Clé InChI BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
CID PubChem 24958
Nom IUPAC dipotassium , sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11914231
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
440210010
1 kg Flacon en verre
111.56€
1kg
11924231
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
440210025
2.5 kg Flacon en verre
232.16€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10117-38-1
158.26
potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
dipotassium , sulfite
K2O3S
BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
24958
[O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Potassium sulfite
88% min. (Iodimetry)
K2SO3
potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
[O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
158.26
158.26
Pures
10117-38-1
K2O3S
15,7795
BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
dipotassium , sulfite
24958
90%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-321-1
Identifiant produit
  • Potassium sulfite