Learn More
Sulfate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Description
Sulfate de potassium, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1689°C |
Point de fusion | 1067°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6 à 8 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | sulfate de dipotassium |
Poids de la formule | 174.25g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu