Learn More
Sulfate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10752784
Sulfate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10752784
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10752784
Marque: Thermo Scientific Acros 424222500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1689.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Point de fusion 1067.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Cristaux fins ou poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2SO4
Merck Index 15, 7793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.66g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467836 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424222500,424220010,424220050
Numéro de lotA0464384 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2024 Catalog Number424222500,424220010,424220050
Numéro de lotA0460990 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number424222500,424220010,424220050
Numéro de lotA0458933 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/12/2023 Catalog Number424222500,424220010,424220050
Numéro de lotA0456507 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2023 Catalog Number424222500,424220010,424220050
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Sulfate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >