Learn More
Sorbate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10541321
Sorbate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10541321
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10541321
Marque: Thermo Scientific Acros 291740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24634-61-5
Formule moléculaire C6H7KO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Clé InChI CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonyme potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
CID PubChem 23676745
ChEBI CHEBI:77868
Nom IUPAC Potassium ; (2E,4E)-hexa-2,4-diénoate
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sorbate
Acidité Passes test
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 1% (105°C, 3 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH=CHCH=CHCOOK
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 8847
Informations sur la solubilité Solubility in water: 58.2 % (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols: 6.5% (20°C)
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464265 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
Numéro de lotA0450879 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
Numéro de lotA0413470 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
Numéro de lotA0409006 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
Numéro de lotA0402203 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number291741000,291740010,291742500,291740050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium sorbate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Nom du produit
Sorbate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >