Learn More
Solution de potassium pour ICP, 1 g/l, matrice H2O, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
56.00€ - 120.00€
Spécification
Concentration | 1g/L |
---|---|
La solution contient | H2O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12913434
|
Fisher Chemical
S 028 100 |
100 mL |
56.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12923434
|
Fisher Chemical
S 028 250 |
250 mL |
93.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12933434
|
Fisher Chemical
S 028 500 |
500 mL |
120.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
1g/L | |
H2O |