Learn More
Silicate de potassium anhydre, Thermo Scientific Chemicals
28.20€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | SiO2:K2O 2.5:1 wt% |
Numéro MDL | MFCD00145152 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044493.22 |
100 g |
28.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044493.36 |
500 g |
85.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044493.A3 |
2 kg |
211.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium silicate is used in binders, carbon electrodes, lead pencils, protective coatings, insoluble pigments, phosphors on television tubes and detergent additives. It acts as a catalyst to make glass, ceramics, welding rods, adhesives, cements, gels, paints, pulp and paper production. Further, it is used in horticulture as a soluble source of potassium and silicon. It acts as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1312-76-1 | |
SiO2:K2O 2.5:1 wt% | |
MFCD00145152 |
Spécification
Potassium silicate | |
Blanc | |
SiO2:K2O 2.5:1 wt% | |
Soluble in water. |
1312-76-1 | |
Poudre | |
MFCD00145152 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 215-199-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only