Learn More
Sélénate de potassium, 99 %
Code produit. 15473117
Click to view available options
Quantité:
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium selenate
CAS 7790-59-2
Quantité 10 g
Formule moléculaire K2O4Se
Numéro MDL MFCD00054125
Numéro UN UN2630
Merck Index 14,7666
Synonyme potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g
Clé InChI YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC sélénate dipotassique
Poids moléculaire (g/mol) 221.164
CID PubChem 62680
Poids de la formule 221.16
Pourcentage de pureté 99%