Learn More
Pyrosulfate de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10306150
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 325°C
CAS 7790-62-7
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire K2O7S2
Numéro MDL 11385
Synonyme potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
Clé InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC Dipotassium ; sulfate de sulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
CID PubChem 62681
Poids de la formule 254.31g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium pyrosulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.