Learn More
Solution étalon de plasma de potassium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Code produit.: 11450370
Solution étalon de plasma de potassium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11450370
500 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11450370
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013866.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1, 7732-18-5
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Quantité 500 mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; nitrate de potassium :0,26 % ; eau :94,74%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1550156 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Numéro de lot1528474 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Numéro de lot1528476 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Numéro de lot1528473 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
Numéro de lot1537909 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number013866.AE,013866.AD,013866.AP
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium, plasma standard solution, Specpure, K 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Potassium nitrate
Nom du produit
Solution étalon de plasma de potassium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >