Learn More
Solution étalon de plasma de potassium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Code produit.: 11381439
Solution étalon de plasma de potassium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11381439
50 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11381439
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013866.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1, 7732-18-5
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Quantité 50 mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; nitrate de potassium :0,26 % ; eau :94,74%
Nom du produit
Solution étalon de plasma de potassium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >