Learn More
Phtalimide de potassium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11459033
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1074-82-4
C8H4KNO2
185.22
MFCD00005887
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
3356745
Potassium ;isoindol-2-ide-1,3-dione
[K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
1074-82-4
C8H4KNO2
185.22
MFCD00005887
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
3356745
Potassium ;isoindol-2-ide-1,3-dione
[K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Potassium phthalimide is used as an intermediate in the synthesis of N-alkylated phthalimides, which is involved in the preparation of primary amines (Gabriel synthesis) by the hydrolysis reaction. It is also used as an intermediate for synthetic indigo, pigments, dyes and pharmaceuticals. Further, it is employed as an organocatalyst for the cyanosilylation of various carbonyl compounds under extremely mild conditions. In addition to this, it serves as a reagent for the transformation of allyl- and alkyl halides into protected primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalimide de potassium est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de phtalimides N-alkylés, qui sont impliqués dans la préparation d’amines primaires (synthèse de Gabriel) par la réaction d’hydrolyse. Il est également utilisé comme intermédiaire pour l’indigo synthétique, les pigments, les colorants et les produits pharmaceutiques. De plus, il est utilisé comme organocatalyseur pour la cyanosilylation de divers composés carbonylés dans des conditions extrêmement douces. En outre, il sert de réactif pour la transformation des halogénures d’allyle et d’alkyle en amines primaires protégées.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium phthalimide
Point de fusion >300°C
Densité 1.63
Quantité 2500 g
Beilstein 3598719
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté ≥98%