Learn More
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10048521
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10048521
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Code produit. 10048521
Marque: Thermo Scientific Acros 263795000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27176-10-9
Formule moléculaire K3O4P·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 230.28
Numéro MDL MFCD00150410
Clé InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
CID PubChem 22031701
Nom IUPAC Tripotassium;phosphate;hydraté
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Point de fusion 1340.0°C
Note relative au nom c.p.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 96%
Formule linéaire K3PO4·H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 230.28
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Perte par calcination 13% max. (800°C)
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.564
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >