Learn More
Phosphate de potassium monobasique (cristaux blancs), bioréactifs Fisher
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Description
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate Monobasic |
| Point de fusion | 253°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99.0 % |
| Merck Index | 15, 7780 |
| Nom IUPAC | potassium ; dihydrogénophosphate |
| Poids de la formule | 136.09 |
| Afficher plus |