Learn More
Phosphate de potassium, dibasique trihydraté, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
16.00€ - 353.76€
Identifiants chimiques
CAS | 16788-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H7K2O7P |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.22 |
Numéro MDL | MFCD00149926 |
Clé InChI | XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate |
CID PubChem | 16217523 |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348580
|
Thermo Scientific Acros
205930250 |
25 g | Plastic bottle | N/A | |||||
10226310
|
Thermo Scientific Acros
205935000 |
500 g | Flacon en plastique |
111.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732574
|
Thermo Scientific Acros
205930025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
353.76€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
16788-57-1 | |
228.22 | |
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L | |
16217523 |
H7K2O7P | |
MFCD00149926 | |
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate | |
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Potassium phosphate, dibasic trihydrate | |
16788-57-1 | |
8.5 to 9.6 (5% soln.) | |
99+% | |
K2HPO4·3H2O | |
10, 7541 | |
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium trihydrate hydrogen phosphate | |
16217523 | |
≥99.0% |
99+% | |
Blanc | |
Adhering Crystals | |
H7K2O7P | |
MFCD00149926 | |
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate | |
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O | |
228.22 | |
228.23 | |
Analytique |