Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, poudre, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate |
| Note relative au nom | Dibasic |
| CAS | 7758-11-4 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | HK2O4P |
| Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
| Clé InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
| Nom IUPAC | dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
| Afficher plus |