Learn More
Phosphate de potassium dibasique (poudre cristalline blanche fine), bioréactifs Fisher
Code produit. 10677623
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Phosphate de potassium dibasique (poudre cristalline blanche fine)
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-11-4
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Dibasic
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Merck Index 15, 7779
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition >180°C