Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, 99 %, pour HPLC, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13256319
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, dibasic
Point de fusion 340.0°C
CAS 7758-11-4
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire HK2O4P
Formule linéaire K2HPO4
Merck Index 15,7779
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Informations sur la solubilité Clear colorless
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 174.18
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en plastique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen